428016
Sodium dodecyl sulfate
High Purity, Designed to reduce electrophoretic anomalies.
Synonyme(s) :
Sodium n-Dodecyl Sulfate, High Purity, SDS, Sodium Lauryl Sulfate
Forme
solid
Poids mol.
micellar wt 18,000
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Nombre d'agrégation
62
Couleur
white
CMC
7-10 mM
Solubilité
water: 100 mg/mL
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
Traces de cations
heavy metals: ≤0.001%
heavy metals: ≤10 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
338.0 °F
Point d'éclair (°C)
170 °C