420355
Isoprenaline hydrochloride
≥99% (TLC), solid, β-adrenoceptor agonist, Calbiochem
Synonyme(s) :
Isoproterenol, Hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
product name
Isoproterenol, Hydrochloride, Phenethylamine derivative.
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to off-white
white
Solubilité
ethanol: soluble
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H
Clé InChI
IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
β-adrenergic agonist
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Carmena, M.J., et al. 1997. Prostate 33, 46.
Takemura, H., et al. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther. 274, 584.
Kishimoto, I., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 28300.
Macaulay, S.L., et al. 1994. Mol. Cell Biochem.141, 27.
Yashiro, K., et al. 1994. J. Biochem.115, 1040.
Ladenheim, R.G., et al. 1993. J. Neurochem.60, 260.
von Zastrow, M., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 763.
Mokhtari, A., et al. 1985. J. Cyclic Nucleotide Protein Phosphorylation Res.10, 213.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Gain a deeper understanding of the various types of receptor agonists and antagonists, including full, partial, and inverse agonists and competitive/reversible and non-competitive/irreversible antagonists.