420291
IPTG, d'origine non animale, de grande pureté
Inducer of β-D-galactosidase. Used in the stimulation of β-galactosidase in cellular systems in which dioxane would disrupt normal cell function. Contains no animal-derived products.
Synonyme(s) :
IPTG, d'origine non animale, de grande pureté, Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Impuretés
Dioxane, none detected
Couleur
white to off-white
Solubilité
water: 100 mg/mL
methanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S([C@@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO)C(C)C
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
Clé InChI
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Description générale
Application
- Mobile-CRISPRi as a powerful tool for modulating Vibrio gene expression : cet article explore l'utilisation de systèmes Mobile-CRISPRi pour la régulation ciblée de l'expression des gènes chez les espèces Vibrio, illustrant leurs applications potentielles en génétique microbienne et pour les innovations biotechnologiques, notamment dans la manipulation des voies d'expression des gènes activées par l'IPTG (Geyman et al., 2024).
- A new Zymomonas mobilis platform strain for the efficient production of chemicals : cette recherche décrit le développement d'une souche de Zymomonas mobilis génétiquement modifiée pour améliorer la production de produits chimiques en utilisant l'IPTG pour une expression contrôlée de voies métaboliques. Cette recherche met ainsi en évidence des implications importantes pour la production de biocarburants et la biotechnologie industrielle (Frohwitter et al., 2024).
- Biophysical characterization and insights into the oligomeric nature of CD2-associated protein : cette étude propose une analyse biophysique approfondie de la protéine associée au CD2. Grâce à l'expression induite par l'IPTG, elle élucide sa structure oligomérique et ses fonctions dans la signalisation cellulaire, ouvrant la voie au développement de nouvelles cibles thérapeutiques (Qadri et al., 2024).
- Effective delivery of anti-PD-L1 siRNA with human heavy chain ferritin (HFn) in acute myeloid leukemia cell lines : cette recherche emploie des systèmes inductibles par l'IPTG pour étudier l'administration de pARNi (siRNA) thérapeutiques pour la leucémie, renforçant le potentiel de l'IPTG pour améliorer l'efficacité des approches de thérapie génique en oncologie (Rajabinejad et al., 2024).
- Heterologous expression of nattokinase in E. coli: Biochemical characterization and functional analysis of fibrin binding residues : cet article explore l'expression hétérologue de la nattokinase dans E. coli, induite par l'IPTG, en soulignant son potentiel en thérapie thrombolytique et ses propriétés biochimiques applicables à la biochimie médicale (Jain et al., 2024).
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Zhang, Y., and Moss, B. 1991. Natl. Acad. Sci. USA88, 1511.
Rodriquez, J.F., and Smith, G.L. 1990. Nucleic Acids Res.18, 5347.
Date, T., et al. 1988. Biochem. Biophys. Res. Commun.151, 598.
Lee, S.G., et al. 1988. Biochemistry27, 2983.
Cho, S., et al. 1985. Biochem. Biophys. Res. Commun.128, 1268.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable