420134
JNK Inhibitor VII, TAT-TI-JIP153-163, Cell-Permeable
The JNK Inhibitor VII, TAT-TI-JIP153-163, Cell-Permeable controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
JNK Inhibitor VII, TAT-TI-JIP153-163, Cell-Permeable, H₂N-YGRKKRRQRRR-RPKRPTTLNLF-NH₂, TAT₃₈₋₄₈ -Truncated Inhibitor based on JNK-Interacting Protein 1
259,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
About This Item
259,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Solubilité
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
JNK
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Barr, R.K., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 36327.
Bogoyevitch, M.A., et al. 2003. Cell. Mol. Biol. Lett.8, 550.
Barr, R.K., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 10987.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable