412512
IRE1 Inhibitor III, 4μ8C
IRE1 Inhibitor III, CAS 14003-96-4, is a cell-permeable. Covalent inhibitor of IRE1 RNase activity (IC₅₀ = 550 and 45 nM, respectively, with 0 & 16 min preincubation in RNA cleavage assays).
Synonyme(s) :
IRE1 Inhibitor III, 4μ8C, 8-Formyl-7-hydroxy-4-methylcoumarin, 7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-chromene-8-carbaldehyde, ER-to-Nucleus Signaling 1 Inhibitor III, Inositol-Reguiring Protein 1 Inhibitor III
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C=C1C)OC2=C1C=CC(O)=C2C=O
InChI
1S/C11H8O4/c1-6-4-10(14)15-11-7(6)2-3-9(13)8(11)5-12/h2-5,13H,1H3
Clé InChI
RTHHSXOVIJWFQP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
IRE1
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable