410957
3-Isobutyl-1-methylxanthine
≥98% (HPLC), solid, cAMP and cGMP phosphodiesterase inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
3-Isobutyl-1-methylxanthine, IBMX
101,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
About This Item
101,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
3-Isobutyl-1-methylxanthine, A cell-permeable, non-specific inhibitor of cAMP and cGMP phosphodiesterases (IC₅₀ = 2-50 µM).
Niveau de qualité
Description
RTECS - ZD8500000
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mM
methanol: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[n]1(c2nc[nH]c2[c]([n]([c]1=O)C)=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
Clé InChI
APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
cAMP and cGMP phosphodiesterases
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Morgan, A.J., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 2373.
Scamps, F., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol. 244, 119.
Turner, N.C., et al. 1993. Br. J. Pharmacol. 108, 876.
Tamura, T., et al. 1991. J. Gen. Physiol. 98, 95.
Beavo, J.A., and Reifsnyder, D.H. 1990. Trends Pharmacol. Sci.11, 150.
Russell, T.R. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci. USA76, 4451.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable