Principaux documents
401152
Sigma-Aldrich
Human IgE, Myeloma
This Human IgE, Myeloma is validated for use as an Immunoassay standard.
Synonyme(s) :
Human IgE antibody
100 μG
546,00 €
546,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
546,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
546,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgE
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Native IgE from human myeloma plasma.
Native IgE from human myeloma plasma. Human immunoglobulin E (IgE) purified from the plasma of a myeloma donor. The isotype of the light chain (kappa or lambda) will vary from batch to batch depending on the starting material.
Application
Immunoassay standard
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
In 150 mM NaCl, 15 mM potassium phosphate buffer, pH 7.4.
Notes préparatoires
Prepared from plasma that was shown by certified tests to be nonreactive for HBsAg and for antibodies to HCV, HBc, HIV-1 and HIV-2.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Remarque sur l'analyse
Single arc by immunoelectrophoresis against antiserum to whole human serum and human IgE
Autres remarques
Note: the heavy chain of myeloma IgE may appear as either a single or double band on gel electrophoresis. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable