390900
4-Hydroxyphenylretinamide
A synthetic amide of all-trans retinoic acid (RA) that displays reduced toxicity relative to RA while maintaining significant biological activity.
Synonyme(s) :
4-Hydroxyphenylretinamide, Fenretinide, 4HPR, N-(4-Hydroxyphenyl)-all- trans Retinamide
205,00 €
Date d'expédition estimée le28 janvier 2025Détails
About This Item
205,00 €
Date d'expédition estimée le28 janvier 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
orange
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
acetone: soluble
ethanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N(c2ccc(cc2)O)C(=O)\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(CCCC1(C)C)C
InChI
1S/C26H33NO2/c1-19(11-16-24-21(3)10-7-17-26(24,4)5)8-6-9-20(2)18-25(29)27-22-12-14-23(28)15-13-22/h6,8-9,11-16,18,28H,7,10,17H2,1-5H3,(H,27,29)/b9-6+,16-11+,19-8+,20-18+
Clé InChI
AKJHMTWEGVYYSE-FXILSDISSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Active in the prevention and treatment of a variety of neoplasms in animals.
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Naik, H.R., et al. 1995. Adv. Pharmacol. 33, 315.
Delia, D., et al. 1993. Cancer Res. 53, 6036.
Pienta, K.J., et al. 1993. Cancer Res. 53, 224.
Grubbs, C.J., et al. 1990. Anticancer Res. 10, 661.
McCarthy, D.J., et al. 1987. Cancer Res.47, 5014.
Moon, R.C., et al. 1979. Cancer Res.39, 1339.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable