373402
Hedgehog Antagonist VIII
The Hedgehog Antagonist VIII, also referenced under CAS 330796-24-2, controls the biological activity of Hedgehog. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonyme(s) :
Hedgehog Antagonist VIII, 1-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-((3-(4-fluorophenyl)-3,4-dihydro-4-oxo-2-quinazolinyl)methyl)-urea, Hh Signaling Antagonist VIII, Hh Signaling Antagonist VIII, 1-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-((3-(4-fluorophenyl)-3,4-dihydro-4-oxo-2-quinazolinyl)methyl)-urea
165,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
About This Item
165,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
clear slightly yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)NCc2[n]([c](c4c(n2)cccc4)=O)c3ccc(cc3)F)Cl
InChI
1S/C23H15ClF4N4O2/c24-18-10-7-14(11-17(18)23(26,27)28)30-22(34)29-12-20-31-19-4-2-1-3-16(19)21(33)32(20)15-8-5-13(25)6-9-15/h1-11H,12H2,(H2,29,30,34)
Clé InChI
NYOXUHUPXGFHIB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable