368975
Guanidine Thiocyanate
Powerful protein denaturant. Absorbance (1.7 M, H2O, 280 nm):0.30.
Synonyme(s) :
Guanidine Thiocyanate, GTC
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (titration)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
white
Solubilité
water: 25%
ethanol: 5%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Clé InChI
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable