1.04167
Guanidinium thiocyanate
for biochemistry
Synonyme(s) :
Guanidinium thiocyanate
Forme
solid
pH
4.8-6.0 (20 °C, 1420 g/L in H2O, saturated solution)
Pf
118 °C
Solubilité
1420 g/L
Densité
1.29 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
630 kg/m3
Activité étrangère
RNAse, none detected
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[S-]C#N.[N+H3]\C(=N\[H])\N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Clé InChI
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Appearance (description): coarse-crystalline powder
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range: 117 - 120 °C
Cu (Copper): ≤ 0.00005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.00005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0002 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
RNases: not detectable
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable