356350
Glycérol
Synonyme(s) :
1,2,3-propanetriol, Glycérine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Couleur
clear colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
Point d'ébullition
182 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Densité
1.25 g/mL (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup