Key Documents
34869-M
Sigma-Aldrich
Diméthylsulfoxyde
suitable for HPLC, ≥99.7%
Synonyme(s) :
DMSO, Sulfoxyde de méthyle
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
Numéro Beilstein :
506008
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.7%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Limite d'explosivité
42 %, 63 °F
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.002% non-volatile matter
≤0.2% water (Karl Fischer)
Transmittance
270 nm, ≥20%
280 nm, ≥50%
300 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Pf
16-19 °C (lit.)
Densité
1.10 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES 
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Dimethyl sulfoxide (DMSO) is a polar organic solvent. DMSO activated by various electrophiles (oxalyl chloride) has been used to oxidize various alcohols (primary, secondary, allylic, benzylic, hindered and bicyclic). Carbonyl compounds are formed as reaction products. Due to its higher stability, it has been proposed as an alternate solvent for methyl cellosolve for use in ninhydrin reaction.
Application
Convient à la HPLC, à la spectrophotométrie, et aux tests environnementaux
Attention
Refroidit facilement et revient doucement à la température de la pièce. Les produits solides peuvent être reliquéfiés par chauffage à la température ambiante sans abîmer le produit.
Autres remarques
For information on dimethyl sulfoxide miscibility, please visit the following link:
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Important notice
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 34869
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
A RAPID PERMETHYLATION OF GLYCOLIPID, AND POLYSACCHARIDE CATALYZED BY METHYLSULFINYL CARBANION IN DIMETHYL SULFOXIDE.
S HAKOMORI
Journal of biochemistry, 55, 205-208 (1964-02-01)
Amino acid analysis: aqueous dimethyl sulfoxide as solvent for the ninhydrin reaction.
S Moore
The Journal of biological chemistry, 243(23), 6281-6283 (1968-12-10)
Investigations of curcumin and resveratrol on neurite outgrowth: perspectives on spinal muscular atrophy.
Bora-Tatar G, Erdem-Yurter H, et al.
BioMed Research International, 2014, 709108-709108 (2014)