347425
Gluconolactone
An oxidation product of glucose by glucose oxidase.
Synonyme(s) :
Gluconolactone, Glucono-δ-lactone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (acidimetric)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2
Clé InChI
PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Rahbar, S., and Nadler, J.L. 1999. Clin. Chim. Acta287, 123.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable