345701
Gambogic Acid, Garcinia hanburyi
A cell-permeable caspase activator and an apoptosis inducer that was originally isolated from gamboge resin for its antimicrobial properties.
Synonyme(s) :
Gambogic Acid, Garcinia hanburyi, Guttic Acid, β-Guttiferin
Description
Merck USA index - 14, 4361
Essai
≥95% (TLC)
Forme
amorphous solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
orange
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O1[C@@]32C4(OC(C3CC(C=C2C(=O)c5c1c(c6c(c5O)C=C[C@](O6)(CCC=C(C)C)C)CC=C(C)C)C4=O)(C)C)C\C=C(\C)/C(=O)O
InChI
1S/C38H44O8/c1-20(2)10-9-15-36(8)16-14-24-29(39)28-30(40)26-18-23-19-27-35(6,7)46-37(33(23)41,17-13-22(5)34(42)43)38(26,27)45-32(28)25(31(24)44-36)12-11-21(3)4/h10-11,13-14,16,18,23,27,39H,9,12,15,17,19H2,1-8H3,(H,42,43)/b22-13-/t23?,27?,36-,37?,38-/m1/s1
Clé InChI
GEZHEQNLKAOMCA-PLUQQRNKSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Caspase activator and an apoptosis inducer
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Guo, Q.L., et al. 2004. Acta Pharmacol. Sin.25, 769.
Asano, J., et al. 1996. Phytochemistry41, 815.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable