341492
FeTPPS
A ferric porphyrin complex that catalytically isomerizes peroxynitrite to nitrate both in vivo and in vitro.
Synonyme(s) :
FeTPPS, 5,10,15,20-Tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphyrinato Iron (III), Chloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
dark brown
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Selective peroxynitrite scavenger
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Misko, T.P., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 15646.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable