341272
Anti-Factor B Goat pAb
liquid, Calbiochem®
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Disponibilité
not available in Canada
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CFB(629)
Description générale
Immunogène
Application
Radial Immunodiffusion (see comments)
Ouchterlony (≥ undiluted)
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1