324897
eIF-2α Inhibitor, Salubrinal
InSolution, ≥95%
Synonyme(s) :
InSolution eIF-2α Inhibitor, Salubrinal, N-(2,2,2-Tichloro-1-(3-quinolin-8-ylthioureido)ethyl)cinnamamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES
S=C(NC(NC(/C=C/C1=CC=CC=C1)=O)C(Cl)(Cl)Cl)NC2=CC=CC3=C2N=CC=C3
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
eIF-2α
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)