390089
Dehydroisoandrosterone 3-acetate
97%
Synonyme(s) :
3-β-Acetoxy-5-androsten-17-one, Prasterone acetate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +2.4°, c = 2 in ethanol
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Pf
168-170 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CC=C2C1
InChI
1S/C21H30O3/c1-13(22)24-15-8-10-20(2)14(12-15)4-5-16-17-6-7-19(23)21(17,3)11-9-18(16)20/h4,15-18H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1
Clé InChI
NCMZQTLCXHGLOK-ZKHIMWLXSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable