Principaux documents
239782
Millipore
CAPS
ULTROL® Grade, ≥99% (HPLC), zwitterionic buffer useful in pH range 7.9-11.1
Synonyme(s) :
CAPS, ULTROL® Grade, 3-(Cyclohexylamino)propanesulfonic Acid
1 KG
548,00 €
548,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
548,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H19NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161703
Nomenclature NACRES :
NA.25
548,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Description
Merck USA index - 14, 1767
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
pKa (25 °C)
10.0-10.6
Solubilité
water: 20 mg/mL
Traces de cations
heavy metals: ≤1 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H2]C1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO3S/c11-14(12,13)8-4-7-10-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,11,12,13)
Clé InChI
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A zwitterionic buffer that is useful in the pH 7.9-11.1 range. Has a pKa of 10.0-10.6 at 25°C.
Absorbance (100 mM, 260 nm):≤0.05.
Biological buffer (absorbance: <0.05 at 260 nm, 100 mM; pKa: 10.0-10.6 at 25°C).
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable