Principaux documents
239779
Millipore
CHES
ULTROL® Grade, ≥99% (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 8.6-10.0
Synonyme(s) :
CHES, ULTROL® Grade, 2-(N-Cyclohexylamino)ethanesulfonic Acid
100 G
147,00 €
147,00 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
147,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NA.25
147,00 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99% (titration)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: 1 M
Traces de cations
heavy metals: ≤5 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17NO3S.Na/c10-13(11,12)7-6-9-8-4-2-1-3-5-8;/h8-9H,1-7H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
TXWKJOVDGFRVOG-UHFFFAOYSA-M
Description générale
(Absorbance 290nm, 1.0M, ≤0.05)
A zwitterionic buffer that is useful in the pH 8.6-10.0 range.
Biological buffer (Absorbance 290nm, 1.0M, ≤0.05)
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable