Principaux documents
233156
Millipore
Cleland′s Reagent, Molecular Biology Grade
A protective agent for SH groups.
Synonyme(s) :
Cleland’s Reagent, Molecular Biology Grade, 1,4-Dithiothreitol, DTT
1 G
77,70 €
10 G
371,00 €
77,70 €
Date d'expédition estimée le09 février 2026Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
77,70 €
10 G
371,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H10O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161504
Nomenclature NACRES :
NA.25
77,70 €
Date d'expédition estimée le09 février 2026Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
Molecular Biology
Niveau de qualité
Essai
≥99% (titration)
Forme
powder
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: 15 mg/mL
Traces de cations
heavy metals: ≤0.001%
Absorption
≤0.100 at 280 nm at 100 mM (1 cm)
≤0.500 at 260 nm at 100 mM (1 cm)
Activité étrangère
DNases, proteases, RNases, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
SC[C@H](O)[C@@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
Clé InChI
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Description générale
A protective agent for SH groups.
Water-soluble protective reagent for sulfhydryl groups [absorbance (100 mM): ≤0.5 at 260 nm; ≤0.1 at 280 nm]. It is capable of maintaining monothiols completely in the reduced state and of reducing disulfides quantitatively. Since it readily permeates cell membranes, it can protect protein sulfhydryls and restore enzyme activity lost by oxidation.
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Harmful (C)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable