Principaux documents
229101
Millipore
Cholic Acid, Sodium Salt
Primary bile acid.
Synonyme(s) :
Cholic Acid, Sodium Salt
50 G
135,00 €
250 G
377,00 €
135,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
135,00 €
250 G
377,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H39O5 · Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme:
solid
Essai:
>96% (TLC)
135,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
>96% (TLC)
Forme
solid
Poids mol.
micellar wt 900
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
pKa  
5.2
CMC
9 - 15 mM
Solubilité
acetic acid: 1 mg/mL
ethanol: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C24H40O5.Na/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;/m1./s1
Clé InChI
NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
Description générale
Primary bile acid.
Application
  • EXPLOITING THE VERSATILITY OF CHOLESTEROL IN NANOPARTICLES FORMULATION.: This study explores the utility of cholic acid sodium salt in formulating nanoparticles with enhanced functionality for targeted drug delivery systems (Ruozi et al., 2016).
  • Comparative study on the enantiomer separation of 1,1′-binaphthyl-2,2′diyl hydrogenphosphate and 1,1′-bi-2-naphthol by liquid chromatography and capillary electrophoresis using single and combined chiral selector systems.: Explores the role of cholic acid sodium salt in improving the efficiency of chiral separation techniques, vital for the development of pharmaceutical agents (Sybilska et al., 2002).
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable