Principaux documents
220411
Millipore
Chenodeoxycholic Acid, Sodium Salt
Bile acid that has been shown to increase intracellular Ca2+ in isolated rat hepatocyte couplets. Induces a permeability transition in freshly isolated rat liver mitochondria.
Synonyme(s) :
Chenodeoxycholic Acid, Sodium Salt
5 G
359,00 €
100 G
5 200,00 €
359,00 €
Date d'expédition estimée le26 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
359,00 €
100 G
5 200,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H39O4 · Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161902
Nomenclature NACRES :
NA.21
359,00 €
Date d'expédition estimée le26 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 2054
Essai
>95% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 20 mg/mL
aqueous buffer: soluble
Traces de cations
heavy metals: <10 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)CC2)CC1)C)C
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26;/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-;/m1./s1
Clé InChI
WDFRNBJHDMUMBL-OICFXQLMSA-M
Description générale
Bile acid that has been shown to increase intracellular Ca2+ in isolated rat hepatocyte couplets. Induces a permeability transition in freshly isolated rat liver mitochondria.
Avertissement
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Autres remarques
Rolo, A.P., et al. 2001. Biosci. Rep.21, 73.
Thibault, N., and Ballet, F. 1993. Biochem. Pharmacol. 45, 289.
Roda, A., et al. 1990. J. Lipid Res.31, 1433.
Spivak, W., et al. 1988. Biochem. J.252, 275.
Hisadome, T., et al. 1980. Gastroenterol. Jpn.15, 257.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable