217692
CDC25 Phosphatase Inhibitor II, NSC 663284
The CDC25 Phosphatase Inhibitor II, NSC 663284, also referenced under CAS 383907-43-5, controls the biological activity of CDC25 Phosphatase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
CDC25 Phosphatase Inhibitor II, NSC 663284, 6-Chloro-7-(2-morpholin-4-yl-ethylamino)quinoline-5,8-dione, DA3003-1, PTP Inhibitor XXI, VHR Inhibitor II
275,00 €
En stockDétails
About This Item
275,00 €
En stockDétails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
red
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL (Use only fresh, anhydrous DMSO.)
ethanol: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=C(C(=O)c3ncccc3C1=O)NCCN2CCOCC2
InChI
1S/C15H16ClN3O3/c16-11-13(18-4-5-19-6-8-22-9-7-19)15(21)12-10(14(11)20)2-1-3-17-12/h1-3,18H,4-9H2
Clé InChI
BMKPVDQDJQWBPD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
CD25A
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Han, Y., et al. 2004. J. Pharmacol. Exp. Ther.309, 64.
Pu, L., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 46877.
Lazo, J.S., et al. 2001. J. Med. Chem.44, 4042.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
470.1 °F
Point d'éclair (°C)
243.4 °C