36-010
Anti-phospho-MKK7/SKK4 (Thr275/Ser277) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 7, EC:2.7.12.2, MAP kinase kinase 7, MAPKK 7, JNK-activating kinase 2, MAPK/ERK kinase 7, MEK 7, Stress-activated protein kinase kinase 4, SKK4, SAPK kinase 4, SAPKK-4, SAPKK4, c-Jun N-terminal kin
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr275/pSer277)
Informations sur le gène
human ... MAP2K7(5609)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Phospho-MKK7/SKK4 (Thr275/Ser277) in lysate from 10 µg of A431 cells treated with Calyculin A and okadaic acid.
Description de la cible
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1