208725
Calphostin C, Cladosporium cladosporioides
A cell permeable, highly specific inhibitor of protein kinase C (IC₅₀ = 50 nM) that interacts with the protein′s regulatory domain by competing at the binding site of diacylglycerol and phorbol esters.
Synonyme(s) :
Calphostin C, Cladosporium cladosporioides, UCN-1028c
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light brown
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
ethanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C44H38O14/c1-20(56-43(50)22-10-8-7-9-11-22)16-25-31-32-26(17-21(2)57-44(51)58-24-14-12-23(45)13-15-24)42(55-6)40(49)34-28(47)19-30(53-4)36(38(32)34)35-29(52-3)18-27(46)33(37(31)35)39(48)41(25)54-5/h7-15,18-21,45,48-49H,16-17H2,1-6H3
Clé InChI
LSUTUUOITDQYNO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PKC
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Svetlov, S., and Nigami, S. 1993. Biochim. Biophys. Acta 1177, 75.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. FEBS Lett. 314, 149.
Shimamato, H., et al. 1992. Br. J. Pharmacol.107, 282.
Bruns, R.F., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.176, 288.
Tamaoki, T., et al. 1990. Biotechnology8, 732.
Kobayashi, E., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.159, 548.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable