Key Documents
16-201
Sigma-Aldrich
Agarose avec protéine G / ADN de sperme de saumon, 2,5 ml
for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays)
Synonyme(s) :
ChIP agarose beads, ChIP agaraose G beads
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable
Adéquation
suitable for immunoprecipitation
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
La protéine G recombinante présente une très grande affinité pour les régions Fc des molécules d'IgG. L'immobilisation de protéine G sur des billes permet de créer une résine d'affinité qui peut être utilisée pour purifier les fractions d'IgG issues de sérum brut, de liquide d'ascites ou de milieux de culture cellulaire.
Protéine G recombinante couplée de façon covalente à des billes d'agarose par réaction au bromure de cyanogène. De l'ADN de sperme de saumon traité aux ultrasons bloque les sites de liaison à l'ADN non spécifique présents sur l'agarose avec protéine G lors de la collecte d'immunocomplexes aux fins de tests d'immunoprécipitation de la chromatine (ChIP).
Conditionnement
2,5 ml de billes conditionnées sous la forme d'une suspension de gel à 50 % pour un volume final de 5 ml.
Qualité
Produit évalué en routine par immunoprécipitation de la chromatine pour purification préalable du surnageant de cellules HeLa traitées au butyrate de sodium et immunoprécipitation ultérieure de l'ADN réticulé aux histones acétylées.
Forme physique
2,5 ml de billes conditionnées contenant 1 mg d'ADN de sperme de saumon traité aux ultrasons, 2,5 mg de BSA et environ 5 mg de protéine G recombinante. Fournies sous la forme d'une suspension de gel à 50 % pour un volume final de 5 ml par flacon. En suspension dans un tampon à base de Tris-HCl 10 mM et d'EDTA 1 mM (pH 8,0) contenant 0,05 % d'azoture de sodium. Suspension liquide.
Stockage et stabilité
1 an à 4 °C à compter de la date d'expédition.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Steven McFarlane et al.
PLoS pathogens, 15(3), e1007667-e1007667 (2019-03-23)
Host innate immune defences play a critical role in restricting the intracellular propagation and pathogenesis of invading viral pathogens. Here we show that the histone H3.3 chaperone HIRA (histone cell cycle regulator) associates with promyelocytic leukaemia nuclear bodies (PML-NBs) to
Transcriptional regulation of CD4 gene expression by T cell factor-1/beta-catenin pathway.
Zhaofeng Huang, Huimin Xie, Vassilio Ioannidis, Werner Held, Hans Clevers et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Innate mechanism of pollen- and cat dander-induced oxidative stress and DNA damage in the airways.
Koa Hosoki et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 140(5), 1436-1439 (2017-06-07)
Arthi Prabhakar et al.
PloS one, 14(3), e0213326-e0213326 (2019-03-27)
Optogenetics enables the selective activation of genetically-targeted neuronal populations using light-sensitive ion channels. Genetic strategies using Cre-dependent mouse strains, especially the Ai32 line expressing Channelrhodopsin (ChR2)-EYFP fusion protein, have been a popular means to drive opsin expression in a cell-type
Interaction between Hhex and SOX13 Modulates Wnt/TCF Activity.
Marfil V, Moya M, Pierreux CE, Castell JV, Lemaigre FP, Real FX, Bort R
The Journal of Biological Chemistry null
Contenu apparenté
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Réactifs pour interactions entre protéines et acides nucléiques, ressources permettant d'étudier les interactions protéines/ARN, protéines/ADN et protéines/protéines, et applications associées.