205541
Cacodylic Acid, Sodium Salt, Trihydrate
Electron microscopy grade. A carcinogen that also acts as a nephrotoxin. Major metabolite of inorganic arsenics.
Synonyme(s) :
Cacodylic Acid, Sodium Salt, Trihydrate, Sodium Dimethyl Arsenate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (titration)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
pKa (20 °C)
6.27
Solubilité
water: 200 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C2H7AsO2.Na/c1-3(2,4)5;/h1-2H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
IHQKEDIOMGYHEB-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Avertissement
Autres remarques
Murai, T., et al. 1993. Toxicol. Lett. 66, 53.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3