203728
BRIJ® 35 Detergent, Protein Grade®, 10% Solution, Sterile-Filtered
Non-ionic detergent useful for the isolation of functional membrane complexes.
Synonyme(s) :
BRIJ® 35 Detergent, Protein Grade®, 10% Solution, Sterile-Filtered, Polyoxyethyleneglycol Dodecyl Ether, Polyoxyethylene (23) Lauryl Ether
Description
Merck USA index - 14, 7558
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Nombre d'agrégation
40
Impuretés
<200 μM Aldehyde
<200 μM peroxide
CMC
92 μM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O(CCO)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
Clé InChI
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Avertissement
Forme physique
Autres remarques
Ashani, Y., and Catravas, G.N. 1980. Anal. Biochem.109, 55.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>300.2 °F
Point d'éclair (°C)
> 149 °C