Principaux documents
1.94608
Supelco
Isoamyl alcohol
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.15
Beilstein:
1718835
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
2 mmHg ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
644 °F
Limite d'explosivité
1.2-9 %, 100 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
pb
130 °C (lit.)
Pf
−117 °C (lit.)
Densité
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany