8.22255
Isoamyl alcohol
(mixture of isomers) EMPLURA®
Synonyme(s) :
Isoamyl alcohol, iso-Pentyl alcohol, 3-Methyl-1-butanol, Iso-Amylalcohol
About This Item
Pression de vapeur
3.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
340 °C
Limite d'explosivité
1.2-8 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impuretés
≤0.3% Water (Karl Fischer)
pb
131 °C/1013 hPa
Pf
-117 °C
Température de transition
flash point 43 °C
Densité
0.81 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OCCCCC
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Conditionnement
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.812
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.