Principaux documents
1.94511
Supelco
Piperidine
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Piperidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Gamme de produits
EMPLURA®
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
N1CCCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
Clé InChI
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup