Documents
1.94500
Supelco
Acétone
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Acetone
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.08
Numéro Beilstein :
635680
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Qualité
for analytical purposes
for cleaning
for extraction
for preparative purposes
for synthesis
Densité de vapeur
2 (vs air)
Pression de vapeur
184 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Forme
liquid
Limite d'explosivité
13.2 %
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
Point d'ébullition
56 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
−94 °C (lit.)
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
L′intensité de la luminescence de l′acétone dépend des constituants de la solution . L′absorption des rayonnements UV par l′acétone entraîne sa photolyse et la production de radicaux .
Conditionnement
1.94500.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.94500.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.94500.9027: 25 L Minimum Order Quantity: 1
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup