Principaux documents
1.93648
Supelco
Thiosulfate de sodium pentahydraté
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Sodium thiosulfate pentahydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Na2O3S2 · 5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
Clé InChI
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable