1.93608
Potassium thiocyanate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Potassium thiocyanate
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Clé InChI
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable