Principaux documents
1.93211
Supelco
Carbonate de sodium
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Acide carbonique, sel disodique, Carbonate de soude, Soude calcinée
About This Item
Formule linéaire :
Na2CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.99
Beilstein:
4154566
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité:
ACS reagent
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Pf
851 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Constituant de tampon pouvant être utilisé pour l′extraction des protéines membranaires périphériques.
Conditionnement
1.93211.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93211.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93211.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable