189490
3-MA
≥95% (HPLC), powder, autophagy inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Autophagy Inhibitor, 3-MA, 3-Methyladenine
About This Item
Produits recommandés
product name
Autophagy Inhibitor, 3-MA, Autophagy Inhibitor, 3-MA, CAS 5142-23-4, is a cell-permeable autophagic sequestration blocker. Acts as an inhibitor of III PI3-Kinase.
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to faint yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
water: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H7N5/c1-11-3-10-5(7)4-6(11)9-2-8-4/h2-3H,7H2,1H3
Clé InChI
FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Hirosako, K., et al. 2004. Biochem. Biophys. Res. Commun.316, 845.
Beugnet, A., et al. 2003. Biochem. J.372, 555.
Eskelinen, E.L., et al. 2002. Traffic3, 878.
Petiot, A., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 992.
Seglen, P.O. and Gordon, P.B., 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA79, 1889.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable