178615
Anti-Aquaporin 5 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-AQP5
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
rat, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1-10 µg/ml)
Immunofluorescence (2-20 µg/ml)
Immunohistochemistry (2-20 µg/ml)
Conditionnement
Avertissement
Remarque sur l'analyse
Epithelial cells
Autres remarques
Raina, S., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 1908.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable