Key Documents
1.72571
SAFC
Chlorure de magnésium hexahydrate
extra pure, for table water, FCC, E 511
Synonyme(s) :
Magnesium dichloride
About This Item
Formule linéaire :
MgCl2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro E:
E511
Numéro de classement CE :
232-094-6
Conformité réglementaire
FCC
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
117 °C (decomposition)
Solubilité
468.7 g/L
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Description générale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Magnesium chloride hexahydrate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable