1.50244
Purospher® STAR NH2 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonyme(s) :
Purospher STAR NH2 (5 µm) LiChroCART™ 125-4
658,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
About This Item
658,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Purospher® STAR NH2 (5 µm), L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L8
Gamme de produits
Purospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
Purospher®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
3.5% Carbon loading
Paramètres
250 bar pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Colonne, L × D.I.
12.5 cm × 4 mm
Superficie
330 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
NH2 bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Ultra-pure silica (99.999%)
- Low silanol activity
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
Remarque sur l'analyse
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 50000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): ≤ 3.0