Principaux documents
1.03943
Supelco
Chlorure de fer(III) hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Chlorure ferrique hexahydrate
250 G
106,00 €
1 KG
176,00 €
25 KG
2 170,00 €
106,00 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
106,00 €
1 KG
176,00 €
25 KG
2 170,00 €
About This Item
Formule linéaire :
FeCl3 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-729-4
Nomenclature NACRES :
NA.21
106,00 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 5210
Pression de vapeur
1 mmHg ( 194 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
99.0-102.0% FeCl3 basis (iodometric)
Forme
solid
Puissance
316 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
pH
1.8 (25 °C, 10 g/L in H2O)
pb
280-285 °C (lit.)
Pf
37 °C (lit.)
Masse volumique apparente
600‑1200 kg/m3
Traces d'anions
nitrate (NO3-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤0.01% (total phosphorous)
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.003%
Fe2+: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
Zn: ≤0.003%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Clé InChI
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Application
  • Iron-tannic acid nano-coating: A promising treatment approach for enhancing Lactococcus lactis antibiotic resistance : cette étude présente un nano-revêtement innovant à base de fer et d'acide tannique qui améliore considérablement la résistance aux antibiotiques de Lactococcus lactis. Le chlorure de fer(III) hexahydraté constitue un composant essentiel dans la synthèse de ce revêtement, ce qui démontre son potentiel dans les applications biomédicales, notamment dans le développement de probiotiques résistants aux antibiotiques (Elmaghrabi et al., 2024).
  • Agro-Waste Sweet Pepper Extract-Magnetic Iron Oxide Nanoparticles for Antioxidant Enrichment and Sustainable Nanopackaging : cette recherche explore la synthèse de nanoparticules d'oxyde de fer magnétique à l'aide de chlorure de fer(III) hexahydraté et d'extrait de déchets agricoles de poivron. Ces nanoparticules sont destinées à l'enrichissement en antioxydants et à des applications écoresponsables dans les nanotechnologie pour l'emballage, illustrant ainsi la polyvalence des composés dans les domaines de la chimie verte et de la science des matériaux (López-Alcántara et al., 2024).
  • Boosting Solanum tuberosum resistance to Alternaria solani through green synthesized ferric oxide (Fe(2)O(3)) nanoparticles : en utilisant du chlorure de fer(III) hexahydraté, cette étude synthétise des nanoparticules d'oxyde de fer pour améliorer la résistance des plants de pommes de terre aux infections fongiques. Cette approche de synthèse verte souligne la pertinence de ces composés dans la biotechnologie agricole et la protection écoresponsable des cultures (Anwaar et al., 2024).
  • Fabrication and characterization of novel, cost-effective graphitic carbon nitride/Fe coated textile nanocomposites for effective degradation of dyes and biohazards : cette étude détaille la fabrication de nanocomposites textiles recouverts de nitrure de carbone graphitique et de fer, en utilisant du chlorure de fer(III) hexahydraté. Les matériaux obtenus s'avèrent très efficaces pour dégrader les polluants environnementaux, ce qui souligne leur potentiel en matière de dépollution de l'environnement et de traitement des eaux usées (Ashraf et al., 2023).
  • Improving the Performance of Poly(caprolactone)-Cellulose Acetate-Tannic Acid Tubular Scaffolds by Mussel-Inspired Coating : cette recherche améliore les performances des échafaudages tubulaires en utilisant un procédé de revêtement inspiré des moules, intégrant du chlorure de fer(III) hexahydraté. L'étude démontre une biocompatibilité et des propriétés mécaniques optimisées, indiquant un potentiel significatif pour des applications en ingénierie tissulaire. (Wang et al., 2023).
Liaison
Remplace : FX0210-1
Remarque sur l'analyse
Dosage (iodométrie, FeCl₃·6H₂O) : 99,0 - 102,0 %
Identité : test réussi
Matière insoluble : ≤ 0,01 %
Chlore libre  : test réussi
Substances acides : test réussi
nitrates (NO₃) : ≤ 0,01 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,01 %
Azote total (N) : ≤ 0,001 %
Phosphore total (exprimé en PO₄) : ≤ 0,01 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,005 %
Ca (calcium) : ≤ 0,01 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,003 %
Fe II (Fer II) *: ≤ 0,002 %
K (potassium) : ≤ 0,005 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,005 %
Na (sodium) : ≤ 0,05 %
Zn (zinc) : ≤ 0,003 %
* La teneur en Fe(II) augmente si les conditions de stockage recommandées (+15 à +25 °C) ne sont pas observées.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf