Principaux documents
17-10044
Sigma-Aldrich
ChIPAb+ CTCF - ChIP Validated Antibody and Primer Set
clone 1.2.1.5.4, from mouse
Synonyme(s) :
11 zinc finger transcriptional repressor, 11-zinc finger protein, CCCTC-binding factor, CCCTC-binding factor (zinc finger protein), CTCFL paralog, transcriptional repressor CTCF
25 ASSAYS
564,00 €
564,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ASSAYS
564,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.32
564,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
1.2.1.5.4, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
ChIPAb+
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... CTCF(10664)
Description générale
Le CTCF, également appelé facteur de liaison à la CCCTC, comporte 11 domaines de liaison en doigt de zinc (ZF) permettant la liaison à différentes séquences d'ADN cible et protéines. This multifunctional protein can act as a transcriptional activator or repressor. En tant que répresseur transcriptionnel, le CTCF se lie aux promoteurs du gène c-myc chez les vertébrés. Il se lie aussi aux promoteurs de PLK et PIM1. Le CTCF peut bloquer l'accès des activateurs transcriptionnels aux amplificateurs. Le CTCF sert aussi d'activateur transcriptionnel de l'APP. Il est impliqué dans différents aspects de la régulation des gènes, notamment l'activation ou la répression des promoteurs, l'extinction (ou silençage) des gènes sensible aux hormones, l'isolation de la chromatine dépendant de la méthylation, et l'empreinte génomique. Des mutations du CTCF sur ce gène ont été associées à des cancers du sein invasifs, des cancers de la prostate et des tumeurs de Wilms, ce qui suggère que le CTCF pourrait avoir un rôle de suppresseur tumoral.
Tous les anticorps ChIPAb+ sont validés individuellement pour la précipitation de la chromatine, sur tous les lots, sans exception. Chaque jeu d'anticorps ChIPAb+ comprend des amorces témoins (testées sur chaque lot par PCR quantitative) vous permettant de valider biologiquement vos résultats d'immunoprécipitation dans un contexte locus-spécifique. Le protocole de PCR quantitative (qPCR) et les séquences des amorces sont fournis, ce qui permet aux chercheurs de valider leur protocole d'immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) lorsqu'ils utilisent notre anticorps dans leur contexte chromatinien. Chaque jeu comprend également un anticorps témoin négatif afin de garantir la spécificité de la réaction de ChIP.
The ChIPAb+ CTCF set includes the CTCF antibody, a negative control antibody (normal mouse IgG), and qPCR primers which amplify a 165 bp region of human H19 internal control region. The CTCF and negative control antibodies are supplied in a scalable "per ChIP" reaction size and can be used to functionally validate the precipitation of CTCF-associated chromatin.
Spécificité
Recognizes CTCF, Mr ~130 kDa.
Immunogène
Protéine recombinante avec étiquette His correspondant à la protéine CTCF humaine.
Application
&
µµ
μ
180 kDa (CTCF-180), 130 kDa (CTCF-130), 82 kDa (CTCF-82), 70 kDa (CTCF-70). –
Qualité
µµ® Successful immunoprecipitation of CTCF associated DNA fragments was verified by qPCR using ChIP Primers Human H19 ICR (Please see figures).
Se référer au protocole du kit EZ-Magna ChIP A (réf. 17-408) ou du kit EZ-ChIP (réf. 17-371) pour une description détaillée du protocole expérimental.
Description de la cible
env. 130 kDa
Remarque : l'isoforme poly(ADP-ribosyl)ée, la troncature à l'extrémité C-terminale ou la sumoylation entraîne une migration variable de la protéine CTCF lors de la SDS–PAGE, et le western blotting peut faire apparaître différents poids moléculaires pour CTCF. Les modifications dépendent du type de cellule et des conditions de croissance.
Les poids moléculaires suivants ont été rapportés dans la littérature : 180 kDa (CTCF-180), 130 kDa (CTCF-130), 82 kDa (CTCF-82), 70 kDa (CTCF-70). Voir Klenova, E.M., et al., (1997) Nucleic Acids Res. 25, 466–473 et Torrano, V., et al., (2006) Journal of Cell Science 119, 1746-1759 pour plus d'informations.
Forme physique
κ μκ À conserver à -20 °C.
Normal Mouse IgG. µµ °
μμ °
AGA CCT GGG ACG TTT CTG TG
Format : Produit purifié
Remarque sur l'analyse
Informations légales
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Xin Li et al.
Virology journal, 18(1), 26-26 (2021-01-25)
Herpes Simplex Virus type I (HSV-1) is a large double-stranded DNA virus that enters productive infection in epithelial cells and reorganizes the host nucleus. Cohesin, a major constituent of interphase and mitotic chromosomes comprised of SMC1, SMC3, and SCC1 (Mcd1/Rad21)
Claudia Hagedorn et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 2, e118-e118 (2013-09-05)
The vector pEPI was the first nonviral and episomally replicating vector. Its functional element is an expression unit linked to a chromosomal scaffold/matrix attached region (S/MAR). The vector replicates autonomously with low copy number in various cell lines, is mitotically
Changying Guo et al.
Cell, 147(2), 332-343 (2011-10-11)
The immunoglobulin heavy-chain (IgH) gene locus undergoes radial repositioning within the nucleus and locus contraction in preparation for gene recombination. We demonstrate that IgH locus conformation involves two levels of chromosomal compaction. At the first level, the locus folds into
Kavi Mehta et al.
PLoS pathogens, 11(4), e1004763-e1004763 (2015-04-16)
Human papillomaviruses infect stratified epithelia and link their productive life cycle to the differentiation state of the host cell. Productive viral replication or amplification is restricted to highly differentiated suprabasal cells and is dependent on the activation of the ATM
John K Eykelenboom et al.
The Journal of cell biology, 218(5), 1531-1552 (2019-03-13)
When human cells enter mitosis, chromosomes undergo substantial changes in their organization to resolve sister chromatids and compact chromosomes. To comprehend the timing and coordination of these events, we need to evaluate the progression of both sister chromatid resolution and