Principaux documents
07-729
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-CTCF
serum, Upstate®
Synonyme(s) :
11 zinc finger transcriptional repressor, 11-zinc finger protein, CCCTC-binding factor, CCCTC-binding factor (zinc finger protein), CTCFL paralog, transcriptional repressor CTCF
25 μL
153,00 €
200 μL
590,00 €
153,00 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1009
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 μL
153,00 €
200 μL
590,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
153,00 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1009
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human, canine, rat, primate
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTCF(10664)
Description générale
Le CTCF est une protéine omniprésente à 11 doigts de zinc (ZF) présentant des fonctions extrêmement variées. Il s'agit d'un répresseur transcriptionnel qui se lie aux promoteurs du gène c-myc chez les vertébrés. Il se lie aussi aux promoteurs de PLK et PIM1. Le CTCF peut bloquer l'accès des activateurs transcriptionnels aux amplificateurs. Le CTCF sert aussi d'activateur transcriptionnel de l'APP. Il est impliqué dans différents aspects de la régulation des gènes, notamment l'activation ou la répression des promoteurs, l'extinction (ou silençage) des gènes sensible aux hormones, l'isolation de la chromatine dépendant de la méthylation, et l'empreinte génomique. Le CTCF peut également servir de suppresseur de tumeur. Il organise les isolateurs de la chromatine contrôlés de manière épigénétique qui régulent l'empreinte génomique dans le soma.
Spécificité
Des réactions croisées sont à prévoir avec la souris, le rat, le chien et les primates en raison des homologies de séquence.
Reconnaît les a.a. 659-675 du CTCF.
Immunogène
Peptide de synthèse conjugué à de la KLH correspondant aux acides aminés 659-675 (C-TNQPKQNQPTAIIQVED) du facteur de liaison à la séquence CCCTC (CTCF) humain avec ajout d'une cystéine N-terminale à des fins de conjugaison.
Application
Immunoprécipitation de la chromatine :
Un laboratoire indépendant a confirmé que cet anticorps permet d'immunoprécipiter la chromatine liée au CTCF issue de lymphocytes B WEHI.
Utilisez l'anticorps polyclonal de lapin anti-CTCF, validé en ChIP, WB et ChIP-seq pour détecter le CTCF, aussi appelé protéine à 11 doigts de zinc, ou facteur de liaison à la séquence CCCTC.
Qualité
Produit évalué par western blotting.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/1000–1/5000e de ce lot a permis de détecter le CTCF dans un extrait nucléaire de cellules HeLa. Un précédent lot a permis de détecter le CTCF dans un extrait nucléaire de cellules K562 (données non présentées).
Description de la cible
Environ 120 kDa
Liaison
Remplace : MABE547
Forme physique
Antisérum polyclonal de lapin contenant 0,05 % d'azoture de sodium et 30 % de glycérol.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 °C à partir de la date de réception.
Recommandations d'utilisation : À la première décongélation, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et les stocker à -20 °C.
Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif (antigène) : extrait nucléaire de cellules HeLa, référence 12-309. Ajouter un volume égal de tampon réducteur de Laemmli à 10 µl d'extrait et réduire la préparation en la portant à ébullition pendant 5 minutes. Appliquer 20 µg d'extrait réduit par piste pour les minigels.
Autres remarques
Concentration : La concentration de cet anticorps sérique n'a pas été déterminée.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
M D Delgado et al.
FEBS letters, 444(1), 5-10 (1999-02-26)
CTCF is a transcriptional repressor of the c-myc gene. Although CTCF has been characterized in some detail, there is very little information about the regulation of CTCF activity. Therefore we investigated CTCF expression and phosphorylation during induced differentiation of human
Friedreich ataxia patient tissues exhibit increased 5-hydroxymethylcytosine modification and decreased CTCF binding at the FXN locus.
Al-Mahdawi, S; Sandi, C; Mouro Pinto, R; Pook, MA
Testing null
Occupancy of chromatin organizers in the Epstein-Barr virus genome.
Holdorf, MM; Cooper, SB; Yamamoto, KR; Miranda, JJ
Virology null
Chromatin structure of the LCR in the human I?-globin locus transcribing the adult I'- and I?-globin genes.
Seoyeon Kim,Yea Woon Kim,Sung Han Shim,Chul Geun Kim,Aeri Kim
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology null
Dysregulated human renin expression in transgenic mice carrying truncated genomic constructs: evidence supporting the presence of insulators at the renin locus.
Zhou, X; Weatherford, ET; Liu, X; Born, E; Keen, HL; Sigmund, CD
American Journal of Physiology: Renal Physiology null