Principaux documents
166508
Millipore
SDA - ICR 90mm 20 P
About This Item
Code UNSPSC :
41106217
pH
7.3 ( in water)
Niveau de qualité
Application
Environmental monitoring for isolators & clean rooms, Active or passive air monitoring, Personnel monitoring (fingerprint)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2