Principaux documents
16-256
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phosphatidylsérine, clone 1H6, conjugué à l'Alexa Fluor 488
clone 1H6, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-phosphatidylsérine, clone 1H6, Anticorps conjugué à l'Alexa Fluor 488, Anticorps de détection conjugué à l'Alexa Fluor 488
100 μG
678,00 €
678,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
678,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
678,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR 488
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H6, monoclonal
Espèces réactives
vertebrates
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer)
Description générale
Importance :
L'anti-Phosphatidylsérine peut être utilisé pour détecter la translocation du phospholipide membranaire phosphatidylsérine (PS) depuis le feuillet interne vers le feuillet externe de la membrane cellulaire ; il constitue une alternative à l'annexine V pour la quantification de l'apoptose.
La phosphatidylsérine (PS) est un nutriment phospholipidique naturel. La PS est essentielle au fonctionnement de toutes les cellules du corps, mais est plus concentrée dans le cerveau. Son abondance relative dans cet organe reflète son implication prouvée dans un ensemble de fonctions des cellules nerveuses, y compris la libération de transmetteurs nerveux et l'activité synaptique. Des études cliniques ont suggéré que la PS peut soutenir les fonctions cérébrales, qui ont tendance à décliner avec l'âge.
Spécificité
Reconnaît la phosphatidylsérine (PS) dans les membranes cellulaires.
Immunogène
Liposomes contenant 70 % de phosphatidylsérine et 30 % de phosphatidylglycérol.
Application
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
Détectez la phosphatidylsérine à l'aide de cet anticorps anti-phosphatidylsérine, clone 1H6, conjugué à l'Alexa Fluor 488, dont l'utilisation a été validée en FC.
Sous-domaine de recherche
Apoptose - Autre
Qualité
Cytométrie en flux : Une quantité de 0,2 µg de cet anticorps a permis de détecter la phosphatidylsérine dans des cellules Jurkat fixées (voir page 2).
Dosage de l'apoptose : Durée de l'induction de l'apoptose dans les cellules de Jurkat par la staurosporine, mesurée à l'aide soit de l'anticorps anti-phosphatidylsérine, clone 1H6, conjugué à l'Alexa Fluor 488 soit d'un anticorps anti-annexine V conjugué à la FITC.
Forme physique
IgG monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant du PBS avec 1 % de BSA, 0,05 % de Tween et 0,05 % d'azoture de sodium. Liquide à 4 °C.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Contrôle négatif : Référence 16-240, IgG normale de souris conjuguée à l'Alexa Fluor 488.
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Alexa Fluor est une marque déposée de Molecular Probes, Inc.
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yuta Nakazawa et al.
eLife, 10 (2021-11-10)
Although tumor-infiltrating regulatory T (Treg) cells play a pivotal role in tumor immunity, how Treg cell activation are regulated in tumor microenvironments remains unclear. Here, we found that mice deficient in the inhibitory immunoreceptor CD300a on their dendritic cells (DCs)
Carlos E Bravo-Iñiguez et al.
Nature communications, 14(1), 3122-3122 (2023-06-02)
Deficiency of coagulation factor VIII in hemophilia A disrupts clotting and prolongs bleeding. While the current mainstay of therapy is infusion of factor VIII concentrates, inhibitor antibodies often render these ineffective. Because preclinical evidence shows electrical vagus nerve stimulation accelerates
LCL161 enhances expansion and survival of engineered anti-tumor T cells but is restricted by death signaling.
Afsahi, et al.
Frontiers in Immunology, 14, 1179827-1179827 (2023)
Elaine M Kohn et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 208(6), 1417-1423 (2022-02-27)
Homotypic signaling lymphocyte activation molecule (SLAM) receptor-ligand cell surface interactions between myeloid and lymphoid cells regulate innate and adaptive immune responses. In this article, we report that SLAMF1 is indispensable for host resistance to primary and vaccine-induced protection against fungal
Yi An et al.
Scientific reports, 11(1), 6392-6392 (2021-03-20)
Head and neck squamous cell carcinomas (HNSCC) induced by human papillomavirus (HPV) have increased recently in the US. However, the distinct alterations of molecules involved in the death pathways and drug effects targeting inhibitor of apoptosis proteins (IAPs) have not
Articles
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Protocoles
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.