ZMS1038
Anti-Phosphatidylserine Antibody, clone 1H6 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
PS
188,00 €
About This Item
188,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H6, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Immunocytochemistry in Jurkat cells treated with Staurosporine.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Phosphatidylserine in Jurkat cells treated with staurosporine (2 µg/ml; 8 h).
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected Phosphatidylserine in one million Jurkat cells treated with Staurosporine (2 µg/ml; 8 h).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable