1.46801
Bouillon au thioglycolate
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 400 mL, closure type, Red screw cap with septum and protector, pack of 6 bottles
Synonyme(s) :
FTM, FTM with 0.5% Tween®80, FTM with neutralizer, Fluid Thioglycollate Medium + 0.5% Tween® 80, Fluid Thioglycollate Medium with neutralizer, Thioglycollate Medium
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP
JP (4.06)
USP
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type Red screw cap with septum and protector
ready-to-use
Conditionnement
pack of 6 bottles
Contenance du flacon
500 mL
bottle filling volume
400 mL
Capacité
500 mL
pH
6.9±0.2 (25 °C)
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Composants
tween: 0.5%
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable