Principaux documents
1.46610
Millipore
Flacons prêts à l'emploi de bouillon tryptone-soja
bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 250 mL, closure type, blue flip cap with septum, box of 6 bottles
Synonyme(s) :
CASO broth, Soyabean Casein Digest Broth, TSB, TSB with Neutralizer, Tryptic Soy Broth (TSB)
6 EA
55,90 €
55,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
6 EA
55,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
55,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Agence
EP 2.6.13
JP 4.06
USP 71
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
powder
Caractéristiques
closure type blue flip cap with septum
Conditionnement
box of 6 bottles
Contenance du flacon
250 mL
bottle filling volume
250 mL
pH
7.3±0.2 (25 °C)
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for bacteria
Description générale
Tryptic Soy Broth (TSB) is a nutrient rich complex medium designed for the enumeration of total microbial count present in the test sample. The peptones from casein and soymeal to provide enhanced carbon source which promotes growth for the microflora. The broth medium is widely used during sterility testing due to its wide range of specificity.
Application
Tryptic Soy Broth (TSB) is a complex medium used to enumerate microorganisms present in sterile or non-sterile products from food or pharmaceutical industry.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable