1.46496
Modified Tween®-Letheen Broth
ready-to-use, bottle volume 90 mL , Filling volume
Synonyme(s) :
MLBT, Modified Letheen Broth with Tween®, MTLB
Description
For enumeration of fastidious microorganisms in the presence of disinfectant residues
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Durée de conservation
6 mo.
Caractéristiques
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Conditionnement
bottle of
pkg of (90 ml in 125 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (10 bottles per box))
Technique(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Contenance du flacon
125 mL
Volume du flacon
90 mL , Filling volume
pH
7.2(ready-to-use solution)
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Composants
histidine
tween
lecithin
sodium thiosulfate
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2